Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Betamethason valerat
Artikelnummer. 16594294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16594294 1 g
16504304 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594294 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464930010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2152-44-5
Molekylær formel C27H37FO6
Molekylvægt (g/mol) 476.59
InChI nøgle SNHRLVCMMWUAJD-SUYDQAKGSA-N
IUPAC navn (1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluor-10-hydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trim ethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl pentanoat
SMIL CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale βmethasone valerate
Mængde 1 g
Formel vægt 476.58