Få mere at vide
Betamethasone Tripropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betamethasone Tripropionate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H41FO8/c1-7-25(35)38-17-23(34)31(40-27(37)9-3)18(4)14-22-21-11-10-19-15-20(33)12-13-28(19,5)30(21,32)24(16-29(22,31)6)39-26(36)8-2/h12-13,15,18,21-22,24H,7-11,14,16-17H2,1-6H3/t18-,21-,22-,24-,28-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| Formel vægt | 560.2785 |