missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Betamethasone Tripropionate, TRC

Artikelnummer. 30009220
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009220 25 mg
30010351 50 mg
30011318 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB32705025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1186048-33-8
Molekylær formel C31 H41 F O8
Molekylvægt (g/mol) 560.65
Synonym (11beta,16beta)-9-Fluoro-16-methyl-11,17,21-tris(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone 11,17,21-tripropionate, 9-Fluoro-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,17,21-triyl Tripropanoate, Betamethasone Tripropionate, Betamethasone Dipropionate Imp. G (Pharmeuropa)
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-10,13,16-trimethyl-3-oxo-11,17-di(propanoyloxy)-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate
SMIL CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@H](C[C@]12C)OC(=O)CC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Betamethasone Tripropionate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C31H41FO8/c1-7-25(35)38-17-23(34)31(40-27(37)9-3)18(4)14-22-21-11-10-19-15-20(33)12-13-28(19,5)30(21,32)24(16-29(22,31)6)39-26(36)8-2/h12-13,15,18,21-22,24H,7-11,14,16-17H2,1-6H3/t18-,21-,22-,24-,28-,29-,30-,31-/m0/s1
Formel vægt 560.2785
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.