Få mere at vide
Betametason, TRC
Artikelnummer. 18070740
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18070740 250 mg
18063320 50 mg
18060830 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18070740 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB327000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 378-44-9
Molekylær formel C22 H29 F O5
Molekylvægt (g/mol) 392.46
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl- (8CI), (11β,16β)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-16β-methylprednisolone, 9α-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone, Becort, Bedifos, Betacorlan, Betacortil, Betacortril, Betadexamethasone, Betametasone, Betamethasone, Betamethazone, Betapredol, Betasolon, Bethamethasone, Betnelan, Betsolan, Bifas, Celestan, Celestene, Celeston, Celestone, Cidoten, Colircusi betamida, Dermabet, Desacort-Beta, Ethamethasoneb, Flosteron, Flubenisolone, NSC 39470, Rinderon, Rinderon A, Sch 4831, Visubeta, β-Methasone, β-Methasone alcohol
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betamethasone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 392.1999
Procent renhed >95%