Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Betamethason natriumfosfat
Artikelnummer. 16564504 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16564504 1 g
16574504 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564504 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465740010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-73-5
Molekylær formel C22H28FNa2O8P
Molekylvægt (g/mol) 516.41
InChI nøgle PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
IUPAC navn dinatrium (1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluor-1,10-dihydroxy-2,9a,lla-trimethyl-1-[2-(phosphon) atooxy)acetyl]-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-on
SMIL [Na+].[Na+].C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale βmethasone sodium phosphate
Smeltepunkt 206.0°C to 211.0°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, methanol
Formel vægt 516.41