Få mere at vide
Betamethasone EP Impurity C, Mikromol™
Artikelnummer. 17949879
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17949879 100 mg
18081760 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17949879 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0201.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Betamethasone EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betamethasone 11,21-Diacetate
CAS 330157-05-6
Analyt- eller komponentnavne Betamethasone 11,21-Diacetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H33 F O7
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Betamethasone Acetate Imp. C (EP), Betamethasone 11,21-Diacetate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-bis(acetyloxy)-9-fluoro-17-hydroxy-16-methyl-, (11beta,16beta)-, (11beta,16beta)-11,21-Bis(acetyloxy)-9-fluoro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Acetate Related Compound C, Betamethasone Acetate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C26H33FO7/c1-14-10-20-19-7-6-17-11-18(30)8-9-23(17,4)25(19,27)22(34-16(3)29)12-24(20,5)26(14,32)21(31)13-33-15(2)28/h8-9,11,14,19-20,22,32H,6-7,10,12-13H2,1-5H3/t14-,19-,20-,22-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@H](C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-11-acetyloxy-9-fluoro-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 476.53
Mængde 100 mg
Formel vægt 476.221 g/mol