Få mere at vide
Betamethasone Dipropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betamethasone-17,21-dipropionate |
| Analyt- eller komponentnavne | Betamethasone-17,21-dipropionate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 504.2523 |