Få mere at vide
Betamethasone Dipropionate, Mikromol™
Artikelnummer. 17912576
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17912576 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17912576 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0202.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Betamethasone Dipropionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betamethasone-17,21-dipropionate
CAS 5593-20-4
Analyt- eller komponentnavne Betamethasone-17,21-dipropionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H37 F O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Betamethasone Dipropionate
InChI formel InChI=1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
SMIL CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate
Molekylvægt (g/mol) 504.59
Mængde 250 mg
Formel vægt 504.2523 g/mol