missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Betamethasone 9,11-Epoxide 17-Propionate, TRC

Artikelnummer. 30331589
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331589 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB32705510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Betamethasone 9,11-Epoxide 17-Propionate
CAS 79578-39-5
Molekylær formel C25 H32 O6
Mængde 10 mg
Synonym (9β,11β,16β)-9,11-Epoxy-21-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Beclomethasone 9,11-Epoxide 17-Propionate, Betamethasone Dipropionate EP Impurity U
InChI formel InChI=1S/C25H32O6/c1-5-21(29)31-24(19(28)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)25(17)20(30-25)12-23(18,24)4/h8-9,11,14,17-18,20,26H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,20-,22-,23-,24-,25+/m0/s1
SMIL CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C)C(=O)CO
IUPAC navn [(1S,2S,10S,11S,13S,14R,15S,17S)-14-(2-hydroxyacetyl)-2,13,15-trimethyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl] propanoate
Molekylvægt (g/mol) 428.52
Formel vægt 428.2199
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.