missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Betamethasone 9,11-Epoxide 17,21-Dipropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betamethasone 9,11-Epoxide 17,21-Dipropionate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36O7/c1-6-23(31)33-15-21(30)27(35-24(32)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-25(17,4)28(19)22(34-28)14-26(20,27)5/h10-11,13,16,19-20,22H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,22-,25-,26-,27-,28+/m0/s1 |
| Formel vægt | 484.2461 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?