missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Betamethasone 21-Valerate, TRC

Artikelnummer. 30138749
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138749 250 mg
30041268 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138749 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB327080250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2240-28-0
Molekylær formel C27 H37 F O6
Molekylvægt (g/mol) 476.58
Synonym (11β,16β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(1-oxopentyl)oxy]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl-, 21-valerate (7CI,8CI), Betamethasone 21-valerate
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] pentanoate
SMIL CCCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Betamethasone 21-Valerate
Analyt- eller komponentnavne Betamethasone 21-Valerate
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(32)34-15-22(31)27(33)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-24(17,3)26(19,28)21(30)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,30,33H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 250 mg
Formel vægt 476.2574
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.