Få mere at vide
Betamethasone 21-Phosphate Disodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30339085
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30339085 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30339085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB327030100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betamethasone Sodium Phosphate
CAS 151-73-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22 H28 F O8 P . 2 Na
Mængde 100 mg
Synonym Betamethasone Sodium Phosphate, Dexamethasone Sodium Phosphate Imp. B (EP), (11β,16β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione sodium salt (1:2), (11β,16β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione disodium salt, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) disodium salt, Bentelan, Betamethasone 21-disodium phosphate, Betamethasone 21-phosphate disodium salt, Betamethasone disodium phosphate, Betamethasone sodium phosphate, Betnesol, Celestan solubile, Disodium betamethasone 21-phosphate, Durabetason, NSC 90616, Steronema, Vista-Methasone
InChI formel InChI=1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
SMIL [Na+].[Na+].C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn disodium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] phosphate
Molekylvægt (g/mol) 516.4
Formel vægt 516.1301
Procent renhed >95