Få mere at vide
Betamethasone 21-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betamethasone acetate |
| Analyt- eller komponentnavne | Betamethasone acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 434.2105 |