Få mere at vide
Betamethasone 17-Valerate, Mikromol™
Beskrivelse
Betamethasone 17-Valerate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betamethasone Valerate |
| CAS | 2152-44-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Betamethasone Valerate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H37 F O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Betamethasone 17-Valerate, Betamethasone Valerate, Bedermin, Beta-Val, Betamethasone 17-valerate, Betamethasone valerate, Betnesol V, Betneval, Betnovate, Betnovateat, Betoid, Bettamousse, Bextasol, Celestan V, Celestane V, Celestoderm, Celestoderm V, Celeston valerate, Dermosol, Dermovaleas, Ecoval 70, Fuciderm, Hormezon, Rinderon V, Stanoval, Tokuderm, Valisone, (11beta,16beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-valerate, Valeric acid 17-ester with 9-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9alpha-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16beta-methyl-17alpha-valeryloxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9alpha-Fluoro-16beta-methylprednisolone 17-valerate, Betamethasone 17alpha-valerate, beta-Methasone 17-valerate, CS valerate, Betamethasone-21-valerate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| IUPAC navn | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate |
| Vis mere |