missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Betamethasone 17-Propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betamethasone 17-Propionate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33FO6/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-27)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,26)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,27,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vægt | 448.2261 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?