Få mere at vide
Betamethason-17-keton (9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methylandrosta-1,4-dien-3,17-dion), Mikromol™
Artikelnummer. 17902466
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17902466 100 mg
17923356 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17902466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0200.13
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Betamethason-17-keton (9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methylandrosta-1,4-dien-3,17-dione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-Oxo Betamethasone
CAS 1-1-3109
Analyt- eller komponentnavne 17-Oxo Betamethasone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H25 F O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Betamethasone-17-ketone, NSC 52437, (11beta,16beta)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 9-fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl- (8CI), 9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-1,4-androstadiene-3,17-dione
InChI formel InChI=1S/C20H25FO3/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(22)6-7-19(12,3)20(14,21)16(23)10-18(15,2)17(11)24/h6-7,9,11,14-16,23H,4-5,8,10H2,1-3H3/t11-,14-,15-,16-,18-,19-,20-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)C1=O
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrocyclopenta[a]fenantren-3,17-dion
Molekylvægt (g/mol) 332.41
Mængde 100 mg
Formel vægt 332,1788 g/mol