Få mere at vide
Betamethasone-17-butyrate-21-propionate, TRC
Artikelnummer. 18070930
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18070930 10 mg
18063740 50 mg
17909859 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18070930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB32713010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5534-02-1
Molekylær formel C29 H39 F O7
Molekylvægt (g/mol) 518.61
Synonym Betamethasone butyrate propionate, Antebate
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-(2-propanoyloxyacetyl)-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate
SMIL CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betamethasone-17-butyrate-21-propionate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C29H39FO7/c1-6-8-25(35)37-29(23(33)16-36-24(34)7-2)17(3)13-21-20-10-9-18-14-19(31)11-12-26(18,4)28(20,30)22(32)15-27(21,29)5/h11-12,14,17,20-22,32H,6-10,13,15-16H2,1-5H3/t17-,20-,21-,22-,26-,27-,28-,29-/m0/s1
Formel vægt 518.268
Procent renhed >95%