missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Betamethasone 11,21-Diacetate, TRC

Artikelnummer. 30133922
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133922 1 g
18053740 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3271001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 330157-05-6
Molekylær formel C26 H33 F O7
Molekylvægt (g/mol) 476.53
Synonym Betamethasone 11,21-Diacetate, Betamethasone Acetate Imp. C (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-bis(acetyloxy)-9-fluoro-17-hydroxy-16-methyl-, (11β,16β)-, (11β,16β)-11,21-Bis(acetyloxy)-9-fluoro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-11-acetyloxy-9-fluoro-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@H](C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C)OC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Betamethasone 11,21-Diacetate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C26H33FO7/c1-14-10-20-19-7-6-17-11-18(30)8-9-23(17,4)25(19,27)22(34-16(3)29)12-24(20,5)26(14,32)21(31)13-33-15(2)28/h8-9,11,14,19-20,22,32H,6-7,10,12-13H2,1-5H3/t14-,19-,20-,22-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Formel vægt 476.221
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.