Få mere at vide
Betamethason 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betamethasone |
| CAS | 378-44-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Betamethasone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H29 F O5 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Betamethasone Acetate Imp. A (EP), Betamethasone Valerate Imp. A (EP), Dexamethasone Imp. B (EP), Betamethasone, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Dipropionate Imp. A (Pharmeuropa), CCI 922, Ph Eur Betamethasone Valerate Impurity A, Betamethasone Sodium Phosphate related, CS valerate, Betamethasone, Betamethasone Acetate Impurity A, Betamethasone Dipropionate Impurity A, Betamethasone Valerate Impurity A, Dexamethasone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Vis mere |