Få mere at vide
Betainmonohydrat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10299400 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10299400 100 g Glasflaske 100g
10144613 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402191000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 590-47-6 | C5H13NO3 | 135.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-47-6 , 107-43-7
Molekylær formel C5H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 135.16
MDL nummer MFCD00150010
InChI nøgle NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine monohydrate, 2-trimethylammonio acetate hydrate, glycine betaine hydrate, unii-tpu0itr2br, carboxymethyl trimethylammonium hydroxide, tpu0itr2br, bet hydrate, betaine, hydrate, dsstox_cid_29381, dsstox_rid_83496
PubChem CID 134128033
IUPAC navn carboxymethyl(trimethyl)azanium;hydroxid;hydrat
SMIL [OH-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale βine monohydrate
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tab ved tørring 11% to 13.5% (140°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3NCH2CO2H·OH
Mængde 100 g
Beilstein 04, 346
Merck Index 15, 1181
Transmission 95% min. (c=10, 430nm) 1cm cell
Formel vægt 135.16
Procent renhed 99.0 to 101.0% (on dry substance)
Grad Analyse
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller