Få mere at vide
Betaine, Mikromol™
Artikelnummer. 17957784
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17957784 1 g
1 options
Artikelnummer. 17957784 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3894.001000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Betaine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betaine (Trimethylglycine)
CAS 107-43-7
Analyt- eller komponentnavne Betaine (Trimethylglycine)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Ammonium compounds, substituted, (carboxymethyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt (7CI), Betaine (8CI), Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (Carboxymethyl)trimethylammonium hydroxide inner salt, (Trimethylammonio)acetate, Abromine, Aminocoat, Aquadew AN 100, Auqadew AN 100, Betafin, Betafin BCR, Betafin BP, Betafin BP 20, Bluestim, Cystadane, Fencaijian, FinnStim, Glycine betaine, Glycine, trimethylbetaine, Glycocoll betaine, Glycylbetaine, Greenstim, Loramine AMB 13, Lycine, N,N,N-Trimethylglycine, Oxyneurine, Rubrine C, Trimethylbetaine, Trimethylglycine, Trimethylglycocoll, α-Earleine
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
SMIL C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
IUPAC navn 2-(trimethylazaniumyl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Mængde 1 g
Formel vægt 117,079 g/mol