Få mere at vide
Betainmethylesterchlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049578
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049578 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049578 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0611.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Betinmethylesterchlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betaine Methyl Ester Chloride
CAS 10-8-3032
Analyt- eller komponentnavne Betaine Methyl Ester Chloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H14 N O2 . Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Methoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium chloride (1:1), (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, methyl ester (6CI,7CI), Ammonium, (carboxymethyl)trimethyl-, chloride, methyl ester (8CI), Ethanaminium, 2-methoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-, chloride (9CI), Betaine methyl ester chloride
InChI formel InChI=1S/C6H14NO2.ClH/c1-7(2,3)5-6(8)9-4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].COC(=O)C[N+](C)(C)C
IUPAC navn (2-methoxy-2-oxoethyl)-trimethylazanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 167.63
Mængde 25 mg
Formel vægt 167,0713 g/mol