Få mere at vide
Betaine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betaine hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnavne | Betaine hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 20 mg |
| Formel vægt | 153.0557 |