Få mere at vide
Betainhydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463157
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463157 250 g 250g
11453157 1000 g 1000g
11473157 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16122.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-46-5 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Betainhydrochlorid er en naturligt forekommende forbindelse, der har været af interesse for sin rolle i osmoregulering. Som et lægemiddel er det blevet brugt som en kilde til saltsyre i behandlingen af hypochlorhydria. Betain er også blevet brugt til behandling af leversygdomme, til hyperkaliæmi, til homocystinuri og til mave-tarmforstyrrelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Betainhydrochlorid er en naturligt forekommende forbindelse, der har været af interesse for sin rolle i osmoregulering. Som et lægemiddel er det blevet brugt som en kilde til saltsyre i behandlingen af hypochlorhydria. Betain er også blevet brugt til behandling af leversygdomme, til hyperkaliæmi, til homocystinuri og til mave-tarmforstyrrelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-46-5
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.61
MDL nummer MFCD00011903
InChI nøgle HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
PubChem CID 11545
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betaine hydrochloride
Smeltepunkt ∼240°C (decomposition)
Mængde 250 g
Beilstein 3916181
Merck Index 14,1179
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn carboxymethyl(trimethyl)azanium;chlorid
Formel vægt 153.61
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Betaine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Betaine hydrochloride