Få mere at vide
Betainhydrochlorid, 99%, ekstra rent, specificeret i henhold til kravene i U, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | βine hydrochloride |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 241.0°C |
| Farve | Farveløs til hvid |
| pH | 0.8 to 1.2 (1:4) |
| Antændelsesrest | 0.1% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Betaine hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.