Få mere at vide
Betainhydrochlorid, 99%, ekstra rent, specificeret i henhold til kravene i U, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10117793 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10117793 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10423405 250 g Plastflaske 250g
10783541 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10117793 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 164550025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-46-5 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-46-5
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.61
MDL nummer MFCD00011903
InChI nøgle HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
PubChem CID 11545
IUPAC navn carboxymethyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale βine hydrochloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 241.0°C
Farve Farveløs til hvid
pH 0.8 to 1.2 (1:4)
Antændelsesrest 0.1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)3NCH2CO2H·Cl
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15, 1181
Formel vægt 153.61
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Betaine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.