Få mere at vide
Betain, anhydrus, 98%
Artikelnummer. 11415847
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415847 500 g 500g
11405847 100 g 100g
11425847 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24397.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1193.40 DKK
    973.65 DKK / 500g
    Spare 219.75 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117,148 g/mol
Betain er en aktiv ingrediens i tandpasta til at kontrollere symptomerne på mundtørhed. Det bruges til at behandle homocystinuri, som er en defekt i hovedvejen for methioninbiosyntese. Det bruges også til at booste immunsystemet og til at forbedre atletisk præstation. Det er nyttigt at forhindre ikke-cancerøse tumorer i tyktarmen (kolorektale adenomer).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Betain er en aktiv ingrediens i tandpasta til at kontrollere symptomerne på mundtørhed. Det bruges til at behandle homocystinuri, som er en defekt i hovedvejen for methioninbiosyntese. Det bruges også til at booste immunsystemet og til at forbedre atletisk præstation. Det er nyttigt at forhindre ikke-cancerøse tumorer i tyktarmen (kolorektale adenomer).
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-43-7
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.148
MDL nummer MFCD00012123
InChI nøgle KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC navn 2-(trimethylazaniumyl)acetat
SMIL C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betaine
Navn note Vandfri
Smeltepunkt >300 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 0.98
Mængde 500 g
Beilstein 3537113
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,1179
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol.
Formel vægt 117.15
Procent renhed 98%