Få mere at vide
Betain, anhydrus, 98%
Beskrivelse
Betain er en aktiv ingrediens i tandpasta til at kontrollere symptomerne på mundtørhed. Det bruges til at behandle homocystinuri, som er en defekt i hovedvejen for methioninbiosyntese. Det bruges også til at booste immunsystemet og til at forbedre atletisk præstation. Det er nyttigt at forhindre ikke-cancerøse tumorer i tyktarmen (kolorektale adenomer).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Betain er en aktiv ingrediens i tandpasta til at kontrollere symptomerne på mundtørhed. Det bruges til at behandle homocystinuri, som er en defekt i hovedvejen for methioninbiosyntese. Det bruges også til at booste immunsystemet og til at forbedre atletisk præstation. Det er nyttigt at forhindre ikke-cancerøse tumorer i tyktarmen (kolorektale adenomer).
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betaine |
| Navn note | Vandfri |
| Smeltepunkt | >300 °C (dekomponering) |
| Analyseprocentområde | 0.98 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3537113 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,1179 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og methanol. |
| Formel vægt | 117.15 |
| Vis mere |