Få mere at vide
Betaine Aldehyde Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betaine Aldehyde Chloride |
| CAS | 7758-31-8 |
| Molekylær formel | C5 H12 N O . Cl |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].C[N+](C)(C)CC=O |
| IUPAC navn | trimethyl(2-oxoethyl)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.61 |
| Formel vægt | 137.0607 |