Få mere at vide
Betain, 98%, til analyse, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13468448 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 13468448
Brand: Thermo Scientific Acros 204240025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-43-7
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00012123
InChI nøgle KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC navn 2-(trimethylazaniumyl)acetat
SMIL C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale βine
Navn note Anhydrous
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 301.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% max. (140°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)3NCH2CO2
Mængde 2.5 kg
Beilstein 04, IV, 2369
Merck Index 15, 1181
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: 55g/100 g methanol,8.7g/100 g ethanol,sparingly soluble in ether,slightly soluble in chloroform
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formel vægt 117.15
Procent renhed 98%
Grad Analyse
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller