Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | βine |
| Navn note | Vandfri |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 301,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 1% maks. (140 °C, 3 timer) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |