Få mere at vide
Betain, 98%, til analyse, vandfri
Artikelnummer. 10246930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10246930 5 g Glasflaske 5g
10591451 100 g Plastflaske 100g
10721424 500 g Plastflaske 500g
13468448 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10246930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204240050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.56 DKK
    215.65 DKK / 5g
    Spare 23.91 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-43-7 | C5H11NR.2 | 117,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-43-7
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00012123
InChI nøgle KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC navn 2-(trimethylazaniumyl)acetat
SMIL C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale βine
Navn note Vandfri
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 301,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% maks. (140 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3NCH2CO2
Mængde 5 g
Beilstein 04, IV, 2369
Merck Index 15, 1181
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 55g/100 g methanol, 8,7g/100 g ethanol, sparsomt opløseligt i ether, let opløseligt i kloroform
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm celle
Formel vægt 117.15
Procent renhed 98%
Grad Analyse
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller