Få mere at vide
Betain, 5M opløsning, molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Artikelnummer. 15865428 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15865428 100 mL Plastflaske 100ml
15855428 10 mL Plastflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15865428 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J77507.AE
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117,148 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-43-7
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.148
MDL nummer MFCD00012123
InChI nøgle KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC navn 2-(trimethylazaniumyl)acetat
SMIL C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betaine
Emballage Plastflaske
Mængde 100 mL
Beilstein 3537113
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Løsning