Få mere at vide
MP Biomedicals Betaine 5M (fr)
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
2ml
Beskrivelse
- PCR-grad.
- Halveringstid: 1 år.
- Anvendelser: PCR-reagens.
- Ikke-steril.
- Kun forskningsbrug (RUO). Klar til CE IVD-mærkning af kliniske applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved +4 °C |
| Oversigt | Halveringstid: 1 år |
| Formel vægt | 117,15 g/mol |
| Til brug med (applikation) | PCR-reagens, Molekylærbiologi |
| Molekylær formel | (CH3)3N+CH2COO− |
| Mængde | 2 mL |
| Form | Løsning |