Få mere at vide
Betahistine, TRC
Artikelnummer. 30179060
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30179060 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30179060 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB324005500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5638-76-6
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Synonym N-Methyl-2-pyridineethanamine, 2-(2-Methylaminoethyl)pyridine, 2-(beta-Methylaminoethyl)pyridine, Methyl(2-pyridin-2-ylethyl)amine, N-Methyl-2-(2-pyridinyl)ethanamine, N-Methyl-2-(2-pyridyl)ethylamine, N-Methyl-2-pyridineethylamine, N-Methyl-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]amine, N-Methyl-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amine, N-Methyl[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amine, N-[2-(2-Pyridyl)ethyl]-N-methylamine, NSC 42617, OBE 101, Y-G 14, [2-(2-Pyridyl)ethyl]methylamine, beta-Histine;
IUPAC navn N-methyl-2-pyridin-2-ylethanamine
SMIL CNCCc1ccccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betahistine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3
Formel vægt 136.1