Få mere at vide
Betahistinmesylat, TRC
Artikelnummer. 30340036
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30340036 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30340036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB324003500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betahistine mesilate
CAS 54856-23-4
Molekylær formel C8 H12 N2 . 2 C H4 O3 S
Mængde 500 mg
Synonym Betahistine mesilate, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamine bis(methanesulfonate), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, methanesulfonate (1:2), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, dimethanesulfonate (9CI), Betahistine mesylate, Merislon
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4)
SMIL CNCCc1ccccn1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn metanesulfonsyre; N-methyl-2-pyridin-2-ylethanamin
Molekylvægt (g/mol) 328.41
Formel vægt 328.0763