Få mere at vide
Betahistin-mesilat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049428
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049428 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049428 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0367.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Betahistin Mesilatat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betahistine mesilate
CAS 54856-23-4
Analyt- eller komponentnavne Betahistine mesilate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H12 N2 . 2 C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Betahistine mesilate, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamine bis(methanesulfonate), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, methanesulfonate (1:2), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, dimethanesulfonate (9CI), Betahistine mesylate, Merislon
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4)
SMIL CNCCc1ccccn1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn metanesulfonsyre; N-methyl-2-pyridin-2-ylethanamin
Molekylvægt (g/mol) 328.41
Mængde 250 mg
Formel vægt 328,0763 g/mol