missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Betahistine EP Impurity C (as Trimesilate), Mikromol™
Beskrivelse
Betahistine EP Impurity C (as Trimesilate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate |
| CAS | 2731369-07-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H19 N3 . 3 C H4 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP), Betahistine Imp. C (EP), N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate, Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Trimesilate, Betahistine Dihydrochloride Impurity C as Trimesilate, Betahistine Impurity C as Trimesilate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3.3CH4O3S/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15;3*1-5(2,3)4/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3;3*1H3,(H,2,3,4) |
| SMIL | CN(CCc1ccccn1)CCc2ccccn2.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | methanesulfonic acid;N-methyl-2-pyridin-2-yl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)ethanamine |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?