Få mere at vide
Betahistine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betahistine dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H |
| Formel vægt | 208.0534 |
| Procent renhed | >95% |