Få mere at vide
Betahistin Dihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17901006
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17901006 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17901006 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0587.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Betahistin Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betahistine dihydrochloride
CAS 5579-84-0
Analyt- eller komponentnavne Betahistine dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H12 N2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Betahistine Dihydrochloride, N-Methyl-2-pyridineethanamine hydrochloride (1:2), N-Methyl-2-pyridineethanamine dihydrochloride, 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine dihydrochloride, Betahistine dihydrochloride, Betahistine hydrochloride, Betaserc, PT 9, Serc, Sinmenier, Vasomotal
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CNCCc1ccccn1
IUPAC navn N-methyl-2-pyridin-2-ylethanamin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 209.12
Mængde 250 mg
Formel vægt 208,0534 g/mol