Få mere at vide
Betahistine-d3 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betahistine-d3 Dihydrochloride |
| CAS | 244094-72-2 |
| Molekylær formel | C8 2H3 H9 N2 . 2 Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Pyridineethanamine, N-(methyl-d3)-, dihydrochloride (9CI), Betahistine-d3 dihydrochloride, Betahistine D3 dihydrochloride (methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H/i1D3;; |
| SMIL | Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCc1ccccn1 |
| IUPAC navn | 2-pyridin-2-yl-N-(trideuteriomethyl)ethanamine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.13 |
| Formel vægt | 211.0722 |