Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN-partikelstørrelsesbeskyttelsespatroner, 5 m μpartikelstørrelse Artikelnummer.: 10321115
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN-partikelstørrelsesbeskyttelsespatroner, 5 m μpartikelstørrelse
Artikelnummer. p-4523770 Shop alle Thermo Scientific produkter
4 mm, 10 mm, 5 μm, Pakke med 4
Diameter (metrisk):
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10321115
Brand: Thermo Scientific™ 71705014001
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Particle Size Guard Cartridges fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
  • Meget effektiv og reproducerbar Thermo Scientific kolonner
  • 150Å porestørrelse til små molekyler, peptider og proteinfordøjelser
  • Fremragende pH-stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulstofbelastning 5%
pH 2 til 9
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 150Å
Overfladeareal 200 m2 /g
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med (udstyr) Uniguard Direkte tilslutning og Stand Alone Holder
Endcapped Ja
USP type L10
Produktlinje Beta
Produkttitel
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN-partikelstørrelsesbeskyttelsespatroner, 5 m μpartikelstørrelse >