Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 spydvagtsøjler
Artikelnummer. 11503251 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11503251 2.1 mm 20 mm Pakke med 4
11523251 4 mm 20 mm Pakke med 4
11583241 2.1 mm 10 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11503251 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 71405022106
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Et godt førstevalg for forbindelser, der typisk anses for vanskelige at analysere
  • Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
  • Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulstofbelastning 7%
pH 2 til 8
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 20 mm
Porestørrelse 150Å
Overfladeareal 200 m2 /g
Type HPLC-søjle
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm
Til brug med (udstyr) Analytisk HPLC-kolonne
Stationær fase BetaBasic 8
Endcapped Nej
USP type L7
Produktlinje Beta
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.