Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Javelin™ Vagtsøjler
Artikelnummer. p-3136138 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11508730
Brand: Thermo Scientific™ 71505014006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder praktisk, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-kolonner
  • Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
  • Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
  • Meget effektiv og reproducerbar Thermo Scientific kolonner
  • 150Å porestørrelse til små molekyler, peptider og proteinfordøjelser
  • Fremragende pH-stabilitet
Ordreinfo
Spydværn fås i andre Thermo Scientific faser. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase BetaBasic 18
Produktlinje Beta