Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Javelin™ Vagtsøjler Artikelnummer.: 11588720
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Javelin™ Vagtsøjler
Artikelnummer. 11588720 Shop alle Thermo Scientific produkter
2.1 mm, 10 mm, 5 μm, Pakke med 4
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11588720
Brand: Thermo Scientific™ 71505012106
Tilbyder praktisk, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-kolonner
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
  • Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
  • 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Ordreinfo
Spydværn fås i andre Thermo Scientific faser. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm
Stationær fase BetaBasic 18
Produktlinje Beta
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Javelin™ Vagtsøjler >