Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Javelin™ Vagtsøjler
Artikelnummer. 11508730 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
11508730 4 mm 10 mm 5 μm Pakke med 4
11588720 2.1 mm 10 mm 5 μm Pakke med 4
11563251 2.1 mm 20 mm 5 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11508730 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 71505014006
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder praktisk, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-kolonner
  • Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
  • Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
  • Meget effektiv og reproducerbar Thermo Scientific kolonner
  • 150Å porestørrelse til små molekyler, peptider og proteinfordøjelser
  • Fremragende pH-stabilitet
Ordreinfo
Spydværn fås i andre Thermo Scientific faser. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase BetaBasic 18
Produktlinje Beta