Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC-kolonner fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Pore size suitable for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | LC/MS, APCI |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 to 12 |
| Porestørrelse | 150 Å |
| Overfladeareal | 200 m²/g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Vis mere |