Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse
Artikelnummer. 10648425 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10648425
Brand: Thermo Scientific™ 71505052130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC-kolonner fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Porestørrelse velegnet til små molekyler, peptider og proteinfordøjelser
  • Fremragende pH-stabilitet
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med LC/MS, APCI
Længde (metrisk) 50 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse 150Å
Overfladeareal 200 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Beta
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 13%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase