Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC-søjler, μ3 m partikelstørrelse
Artikelnummer. 10487994 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10487994 30 mm 4.6 mm Hver
10210765 50 mm 2.1 mm Hver
10456694 50 mm 4 mm Hver
10270805 50 mm 4.6 mm Hver
10426684 100 mm 2.1 mm Hver
10477483 100 mm 4.6 mm Hver
10360744 150 mm 2.1 mm Hver
10291235 150 mm 4.6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10487994 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 71503034630
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC-kolonner fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Porestørrelse velegnet til små molekyler, peptider og proteinfordøjelser
  • Fremragende pH-stabilitet
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med LC/MS, APCI
Længde (metrisk) 30 mm
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse 150Å
Overfladeareal 200 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 13%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase