Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC-søjler, μ3 m partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC-kolonner fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Porestørrelse velegnet til små molekyler, peptider og proteinfordøjelser
- Fremragende pH-stabilitet
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | LC/MS, APCI |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 12 |
| Porestørrelse | 150Å |
| Overfladeareal | 200 m² /g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Vis mere |